Merck
SY3465084271
Synthonix Corporation
tert-butyl N-{3-oxobicyclo[3.2.1]octan-8-yl}carbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
239.31
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl ((1R,5S)-3-oxobicyclo[3.2.1]octan-8-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C13H21NO3/c1-13(2,3)17-12(16)14-11-8-4-5-9(11)7-10(15)6-8/h8-9,11H,4-7H2,1-3H3,(H,14,16)
InChI Key
UFRMIMOAWPURFR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
https://synthonix.com/20743.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/20743.html