Merck
SY3465084199
Synthonix Corporation
tert-butyl 3-hydroxy-3-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
231.29
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 3-hydroxy-3-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H21NO4/c1-10(2,3)16-9(14)12-6-4-5-11(15,7-12)8-13/h13,15H,4-8H2,1-3H3
InChI Key
BZUJNOSCUZJLSA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/19445.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/19445.html