Merck
SY3432450561
Synthonix Corporation
8-Azaspiro[bicyclo[3.2.1]octane-3,2'-[1,3]dioxolane]
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
169.22
MDL番号:
Iupac Name
(1R,5S)-8-azaspiro[bicyclo[3.2.1]octane-3,2'-[1,3]dioxolane]
Inchi Code
1S/C9H15NO2/c1-2-8-6-9(5-7(1)10-8)11-3-4-12-9/h7-8,10H,1-6H2
InChI Key
AGYAUTGGRPUPMR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
liquid
Product Link
https://synthonix.com/13215.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/13215.html