Merck
SY3432449637
Synthonix Corporation
Ethyl 1-methyl-3-oxocyclobutane-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
156.18
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 1-methyl-3-oxocyclobutanecarboxylate
Inchi Code
1S/C8H12O3/c1-3-11-7(10)8(2)4-6(9)5-8/h3-5H2,1-2H3
InChI Key
WULIHYFQPZMMLD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
liquid
Product Link
https://synthonix.com/14828.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/14828.html