Merck
SY3432449364
Synthonix Corporation
3-Boc-8-cyano-3-azabicyclo[3.2.1]octane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
236.31
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 8-cyano-3-azabicyclo[3.2.1]octane-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H20N2O2/c1-13(2,3)17-12(16)15-7-9-4-5-10(8-15)11(9)6-14/h9-11H,4-5,7-8H2,1-3H3
InChI Key
YDWLHTXDHGRNQC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/14494.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/14494.html