Merck
SY3428348656
Synthonix Corporation
Ethyl 6-oxaspiro[2.5]octane-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
184.24
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 6-oxaspiro[2.5]octane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H16O3/c1-2-13-9(11)8-7-10(8)3-5-12-6-4-10/h8H,2-7H2,1H3
InChI Key
YMFHJKPSMOGHHD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
liquid
Product Link
https://synthonix.com/11553.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/11553.html