Merck
SY3428348010
Synthonix Corporation
4-fluorobicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
172.2
MDL番号:
Iupac Name
4-fluorobicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H13FO2/c10-9-4-1-8(2-5-9,3-6-9)7(11)12/h1-6H2,(H,11,12)
InChI Key
CCOTVPAWNHYJSJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/12141.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/12141.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)