Merck
SY3428347925
Synthonix Corporation
3-Ethynyltetrahydrofuran
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
96.13
MDL番号:
Iupac Name
3-ethynyltetrahydrofuran
Inchi Code
1S/C6H8O/c1-2-6-3-4-7-5-6/h1,6H,3-5H2
InChI Key
YHAJZHXJKUOHJZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/11326.html