Merck
SY3428347218
Synthonix Corporation
(3R,4R)-3-Amino-4-hydroxy-tetrahydropyran
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
117.15
MDL番号:
Iupac Name
2-amino-1,5-anhydro-2,4-dideoxy-D-threo-pentitol
Inchi Code
1S/C5H11NO2/c6-4-3-8-2-1-5(4)7/h4-5,7H,1-3,6H2/t4-,5-/m1/s1
InChI Key
KUCSFTQJADYIQH-RFZPGFLSSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/12092.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/12092.html