Merck
SY3371479283
Synthonix Corporation
5-Methoxy-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine-2-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
192.17
MDL番号:
Iupac Name
5-methoxy-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H8N2O3/c1-14-8-3-5-2-6(9(12)13)11-7(5)4-10-8/h2-4,11H,1H3,(H,12,13)
InChI Key
FDTMPCXUIHRSEB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/3997.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/3997.html