Merck
Z777286
Antibodix® WCX-NP (3 μm) Weak Cation Exchange HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
NACRES:
SB.52
product name
Antibodix® WCX-NP3 Weak Cation Exchange Column, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, 3 μm particle size
物質
stainless steel
製品種目
Antibodix®
メーカー/製品名
Sepax 602NP3-4615
包装
1 ea of
パラメーター
55 Mpa max. pressure (8000 psi)
80 °C max. temp.
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
15 cm × 4.6 mm
マトリックス
polymeric
マトリックス活性基
weak cation exchange phase
粒径
3 μm
ポアサイズ
non-porous
operating pH range
2.0-12.0
分離法
cation exchange
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The non-porous poly(styrene divinylbenzene) particles in Antibodix columns are shielded by a hydrophilic polymer layer that contains a network of weak (WCX) cation exchange groups. Antibodix columns are designed for the reproducible analysis of charge variants of monoclonal antibodies by salt or pH gradient.
Antibodix User Manual
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
Antibodix is a registered trademark of Sepax Technologies
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)