Merck
Z227285
Supelco® PEEKフィッティング
Two-piece with ferrule, fingertight/wrenchtight
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
NACRES:
SB.52
包装
pkg of 5 ea
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
1/16インチチュ-ブ接続用の生体試料適合性フィッティング
特徴および利点
Two-Piece Fingertight/Wrenchtight Fittings: Hold to 6000 psi (420kg/cm2) when finger-tightened or 10,000 psi (700kg/cm2)when wrenchtightened. Double-tapered ferrules included.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
Supelco is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)