安全性情報
Z226203
Nucleosil® C8 HPLC Column
3 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 4.6 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
認証
suitable for USP L7
製品種目
Nucleosil®
特徴
endcapped: no
メーカー/製品名
Nucleosil®
標識化の程度
8.5% Carbon loading
パラメーター
400 bar pressure (5801 psi)
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
10 cm × 4.6 mm
表面積
350 m2/g
Matrix
octyl
マトリックス活性基
C8 (octyl) phase
粒径
3 μm
ポアサイズ
100 Å
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
Nucleosil is a registered trademark of Macherey-Nagel GmbH & Co. KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)