Merck
SU860131
Supelco
スクリューキャップ, ポリプロピレン製, 穴開き
thread for 8-425
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NB.11
物質
black polypropylene (with 5.5 mm center hole)
特徴
autoclavable
包装
pkg of 1000 ea
パラメーター
135 °C temp. limit
フィッティング
thread for 8-425
適合性
for use with HITACHI
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
セプタムは付属しません。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)