Merck
SU860061
Supelco
クリンプトップ微量バイアル(8 mmシールが必要)
volume 0.7 mL, amber glass vial, O.D. × H 7 mm × 40 mm , flat bottom, pkg of 100 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
物質
amber glass vial
glass
特徴
closure type crimp top vial
包装
pkg of 100 ea
外径 × H
7 mm × 40 mm , flat bottom
容量
0.7 mL
フィッティング
thread for 8 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート