Merck
SAAR6018250
チモール
uniLAB
別名:
2-イソプロピル-5-メチルフェノール, 5-メチル-2-(1-メチルエチル)フェノール, 5-メチル-2-イソプロピルフェノール, IPMP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
2-[(CH3)2CH]C6H3-5-(CH3)OH
CAS番号:
分子量:
150.22
Beilstein:
1907135
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116100
蒸気圧
1 mmHg ( 64 °C)
製品種目
uniLAB
包装
pkg of 100 g (SAAR6018250DC)
bp
232 °C (lit.)
mp
48-51 °C (lit.)
密度
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CC(C)c1ccc(C)cc1O
InChI
1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h4-7,11H,1-3H3
InChI Key
MGSRCZKZVOBKFT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Chemically pure
For laboratory use only
法的情報
uniLAB is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
240.8 °F - closed cup
引火点(℃)
116 °C - closed cup
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)