Merck
SAAR5885060
硫酸
uniLAB
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2SO4
CAS番号:
分子量:
98.08
Beilstein:
2037554
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352322
蒸気密度
<0.3 (25 °C, vs air)
蒸気圧
1 mmHg ( 146 °C)
製品種目
uniLAB
包装
glass bottle of 1 × 2.5 L (SAAR5885060LC)
poly bottle of 1 × 2.5 L (SAAR5885060LP)
pkg of 25 L (SAAR5885060ME)
bp
~290 °C (lit.)
密度
1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-30°C
SMILES記法
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
InChI Key
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Chemically pure
For laboratory use only
法的情報
uniLAB is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)