Merck
SAAR5824070
亜硝酸ナトリウム
univAR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NaNO2
CAS番号:
分子量:
69.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
グレード
reagent grade
製品種目
univAR
自己発火温度
914 °F
包装
poly bottle of 1 × 500 g (SAAR5824070EM)
mp
271 °C (lit.)
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Na+].[O-]N=O
InChI
1S/HNO2.Na/c2-1-3;/h(H,2,3);/q;+1/p-1
InChI Key
LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Analysed reagent
For laboratory use only
法的情報
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Flame over circleSkull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
SAAR5824070EM:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)