Merck
SAAR5045020
ヨウ化カリウム
univAR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
KI
CAS番号:
分子量:
166.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
グレード
reagent grade
蒸気圧
1 mmHg ( 745 °C)
製品種目
univAR
包装
poly bottle of 1 × 500 g (SAAR5045020EM)
mp
681 °C (lit.)
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[K+].[I-]
InChI
1S/HI.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI Key
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Analysed reagent
For laboratory use only
法的情報
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
STOT RE 1 Oral
ターゲットの組織
Thyroid
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)