安全性情報
SAAR3063054
Hydrochloric acid
37%, univAR
別名:
Hydrochloric acid 37%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352301
製品名
Hydrochloric acid 37%, univAR
グレード
reagent
製品種目
univAR
包装
glass bottle of 1 × 2.5 L (SAAR3063054LCA)
密度
1.19 g/L at 20 °C
1.19 g/L at 20 °C
保管温度
2-30°C
アプリケーション
Analysed reagent
For laboratory use only
法的情報
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
SAAR3063054LCA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)