Merck
SAAR2346000
硫酸鉄(II) 七水和物
univAR
別名:
硫酸第一鉄 七水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FeSO4 · 7H2O
CAS番号:
分子量:
278.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
蒸気圧
14.6 mmHg ( 25 °C)
製品種目
univAR
包装
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR2346000EM)
密度
1.898 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Fe.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
InChI Key
SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Analysed reagent
For laboratory use only
法的情報
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)