Merck
SAAR191586
チオ硫酸ナトリウム 溶液
0.1 N
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Na2S2O3
CAS番号:
分子量:
158.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
包装
poly bottle of 4 × 5 L (SAAR191586LL)
濃度
0.1 N
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=S
InChI
1S/2Na.H2O3S2/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI Key
AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Chemically pure
For laboratory use only
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)