Merck
SAAR190888
Buffer solution
pH 5.00±0.02 (20 °C±0.1)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
包装
poly bottle of 10 × 1 L (SAAR190888KN)
pH
5.00±0.02 (20 °C±0.1)
アプリケーション
For laboratory use only
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)