Merck
SAAR1765000
シクロヘキサノン
uniLAB
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H10(=O)
CAS番号:
分子量:
98.14
Beilstein:
385735
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191502
蒸気密度
3.4 (vs air)
蒸気圧
3.4 mmHg ( 20 °C)
製品種目
uniLAB
自己発火温度
788 °F
expl. lim.
1.1 %, 100 °F
9.4 %
包装
glass bottle of 4 × 2.5 L (SAAR1765000LC)
屈折率
n20/D 1.450 (lit.)
bp
155 °C (lit.)
mp
−47 °C (lit.)
密度
0.947 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O=C1CCCCC1
InChI
1S/C6H10O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H2
InChI Key
JHIVVAPYMSGYDF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Chemically pure
For laboratory use only
法的情報
uniLAB is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
111.2 °F - closed cup
引火点(℃)
44 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
SAAR1765000LC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)