安全性情報
SAAR1461100
Buffer solution
pH 10.00±0.05 (20 °C±0.1)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
包装
poly bottle of 1 × 500 mL (SAAR1461100KF)
pH
10.00±0.05 (20 °C±0.1)
保管温度
15-25°C
アプリケーション
For laboratory use only
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)