Merck
SAAR1123300
二フッ化水素アンモニウム
uniLAB
別名:
エッチングパウダー, 重フッ化アンモニウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH4HF2
CAS番号:
分子量:
57.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
製品種目
uniLAB
包装
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR1123300EM)
mp
125 °C (lit.)
保管温度
2-30°C
SMILES記法
N.F.F
InChI
1S/2FH.H3N/h2*1H;1H3
InChI Key
KVBCYCWRDBDGBG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Chemically pure
For laboratory use only
法的情報
uniLAB is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)