Merck
SAAR1021001
酢酸
90%, univAR
別名:
氷酢酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CO2H
分子量:
60.05
Beilstein:
506007
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
蒸気密度
2.07 (vs air)
製品種目
univAR
アッセイ
90%
包装
pkg of 25 L (SAAR1021001ME)
屈折率
n20/D 1.371 (lit.)
bp
117-118 °C (lit.)
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
InChI Key
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Analysed reagent
For laboratory use only
法的情報
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
>212.0 °F
引火点(℃)
> 100 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
SAAR1021001ME:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)