Merck
PS7
ペンタクロロフェノール
analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6Cl5OH
CAS番号:
分子量:
266.34
Beilstein:
1285380
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
グレード
analytical standard
蒸気密度
9.2 (vs air)
蒸気圧
40 mmHg ( 211.2 °C)
包装
ampule of 1000 mg
メーカー/製品名
Chem Service, Inc. PS-7
bp
310 °C (lit.)
mp
165-180 °C (lit.)
密度
1.978 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
agriculture
environmental
SMILES記法
Oc1c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c1Cl
InChI
1S/C6HCl5O/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h12H
InChI Key
IZUPBVBPLAPZRR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
PS7:4548173208763
PS7-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Yoonsang Cho et al.
Journal of medicinal chemistry, 51(19), 5984-5992 (2008-09-10)
HisG is an ATP-phosphoribosyl transferase (ATPPRTase) that catalyzes the first step in the biosynthetic pathway for histidine. Among the enzymes in this pathway, only HisG represents a potential drug target for tuberculosis. Only a few inhibitors with limited potency for
Patrick W Causey et al.
Journal of medicinal chemistry, 51(9), 2833-2844 (2008-04-17)
A series of mono and diaryl rhenium(I)-carborane derivatives were prepared using microwave heating and screened for their affinity for two isoforms of the estrogen receptor (ER). The rhenacarborane derivative [(RR'C 2B9H9)Re(CO)3](-) (R = p-PhOH, R' = H), which was generated
Lourdes Santana et al.
Journal of medicinal chemistry, 51(21), 6740-6751 (2008-10-07)
The work provides a new model for the prediction of the MAO-A and -B inhibitor activity by the use of combined complex networks and QSAR methodologies. On the basis of the obtained model, we prepared and assayed 33 coumarin derivatives