Merck
PS611
テトラクロルビンホス
analytical standard
別名:
Stirofox
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H9Cl4O4P
CAS番号:
分子量:
365.96
Beilstein:
1890909
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
グレード
analytical standard
包装
ampule of 1000 mg
メーカー/製品名
Chem Service, Inc. PS-611
mp
97-98 °C (lit.)
アプリケーション
agriculture
environmental
SMILES記法
COP(=O)(OC)O\C(=C/Cl)c1cc(Cl)c(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C10H9Cl4O4P/c1-16-19(15,17-2)18-10(5-11)6-3-8(13)9(14)4-7(6)12/h3-5H,1-2H3/b10-5-
InChI Key
UBCKGWBNUIFUST-YHYXMXQVSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
PS611:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート