PHR9168
Methyl 3-[[(2RS)-2-(butylamino)propanoyl]amino]-4-methylthiophene-2- carboxylate hydrochloride
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
別名:
Articaine Hydrochloride impurity G (PhEur) as HCl salt, Butylarticaine hydrochloride
About This Item
おすすめの製品
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(C(C)NCCCC)NC1=C(C(OC)=O)SC=C1C.Cl
InChI
1S/C14H22N2O3S.ClH/c1-5-6-7-15-10(3)13(17)16-11-9(2)8-20-12(11)14(18)19-4;/h8,10,15H,5-7H2,1-4H3,(H,16,17);1H
InChI Key
GNVODIHKHPJLHX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
アプリケーション
おすすめ製品
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR9168-BULK:
PHR9168-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)