PHR9152
4-Methyl-N-propyl-3-[[(2RS)-2-(propylamino)propanoyl]amino]thiophene-2-carboxamide hydrochloride
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
別名:
Articaine impurity F (PhEur), Articaine acid propionamide hydrochloride
About This Item
おすすめの製品
グレード
certified reference material
TraceCERT®
APIファミリー
articaine
製品種目
TraceCERT®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
アプリケーション
pharmaceutical small molecule
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
[s]1c(c(c(c1)C)NC(=O)C(NCCC)C)C(=O)NCCC.Cl
InChI
1S/C15H25N3O2S.ClH/c1-5-7-16-11(4)14(19)18-12-10(3)9-21-13(12)15(20)17-8-6-2;/h9,11,16H,5-8H2,1-4H3,(H,17,20)(H,18,19);1H
InChI Key
KHQOKUKYDYCOFL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR9152-100MG:
PHR9152-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)