Merck
PHL89872
α-テルピネオール
phyproof® Reference Substance
別名:
(S)-2-(4-メチル-3-シクロヘキセニル)-2-プロパノール, (S)-p-メンタ-1-エン-8-オール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H18O
CAS番号:
分子量:
154.25
Beilstein:
2325137
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (GC)
形状
liquid
メーカー/製品名
PhytoLab
屈折率
n20/D 1.482 (lit.)
bp
217-218 °C (lit.)
mp
31-35 °C (lit.)
密度
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1=CC[C@H](CC1)C(C)(C)O
InChI
1S/C10H18O/c1-8-4-6-9(7-5-8)10(2,3)11/h4,9,11H,5-7H2,1-3H3
InChI Key
WUOACPNHFRMFPN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: cinnamomum mentha pimpinella salvia thymus valeriana glycyrrhiza
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
195.8 °F - closed cup
引火点(℃)
91 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
Jan Code
PHL89872-100MG:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.