Merck
PHL89810
Trillin
phyproof® Reference Substance
別名:
Diosgenin glucoside, (25R)-3B-(β-D-Glucopyranosyloxy)spirost-5-ene, Alliumosid A, Collettiside I, Diosgenin β-D-glucoside, Disogluside, Funkioside A, Lilioglycoside A, Melongoside B, Polygonatoside A, Polyphyllin A, Prosapogenin D′3, Trillin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C33H52O8
CAS番号:
分子量:
576.76
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
InChI
1S/C33H52O8/c1-17-7-12-33(38-16-17)18(2)26-24(41-33)14-23-21-6-5-19-13-20(8-10-31(19,3)22(21)9-11-32(23,26)4)39-30-29(37)28(36)27(35)25(15-34)40-30/h5,17-18,20-30,34-37H,6-16H2,1-4H3/t17-,18+,20?,21-,22+,23+,24+,25-,26+,27-,28+,29-,30-,31+,32+,33-/m1/s1
InChI Key
WXMARHKAXWRNDM-VVWJQRNDSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL89810-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)