Merck
PHL80450
Eupalitin 3-galactoside
phyproof® Reference Substance
別名:
Eupalitin 3-O-β-D-galactopyranoside, D-Galactopyranosyloxy)-5-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-6,7-dimethoxy-4H-1-benzopyran-4-one, Betuletrin, Eupalitin-3-O-galactoside
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H24O12
CAS番号:
分子量:
492.43
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
形状
powder
メーカー/製品名
PhytoLab
SMILES記法
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](OC2=C(C3=CC=C(O)C=C3)OC4=CC(OC)=C(OC)C(O)=C4C2=O)O[C@H](CO)[C@@H]1O
InChI
1S/C23H24O12/c1-31-12-7-11-14(16(27)21(12)32-2)17(28)22(20(33-11)9-3-5-10(25)6-4-9)35-23-19(30)18(29)15(26)13(8-24)34-23/h3-7,13,15,18-19,23-27,29-30H,8H2,1-2H3/t13-,15+,18+,19-,23+/m1/s1
InChI Key
FFRYQAOUWMJQCX-LTGKLFRMSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL80450-10MG:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.