Merck
PHL10023
Myricetin 3-galactoside
phyproof® Reference Substance
別名:
Myricetin 3-O-β-D-Galactopyranoside
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H20O13
CAS番号:
分子量:
480.38
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
NACRES:
NA.24
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
98.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
pharmaceutical
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@@H](OC2=C(Oc3cc(O)cc(O)c3C2=O)c4cc(O)c(O)c(O)c4)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C21H20O13/c22-5-12-15(28)17(30)18(31)21(33-12)34-20-16(29)13-8(24)3-7(23)4-11(13)32-19(20)6-1-9(25)14(27)10(26)2-6/h1-4,12,15,17-18,21-28,30-31H,5H2/t12-,15+,17+,18-,21+/m1/s1
InChI Key
FOHXFLPXBUAOJM-MGMURXEASA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL10023-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)