Merck
K08670353
Kromasil®C18 HPLCカラム
3.5 μm particle size, pore size 100 Å, L × I.D. 100 mm × 4.6 mm
別名:
Kromasil C18
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
NB.21
認証
suitable for USP L1
製品種目
Kromasil®
メーカー/製品名
Kromasil® KR100-3.5-C18-4.6X100
利用可能性
available only in USA, Canada and Puerto Rico
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
100 mm × 4.6 mm
マトリックス活性基
C18 (octadecyl) phase
粒径
3.5 μm
ポアサイズ
100 Å
アプリケーション
food and beverages
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
  • Development and Validation for Quantification of 7-Nitroso Impurity in Sitagliptin by Ultraperformance Liquid Chromatography with Triple Quadrupole Mass Spectrometry.: Utilizing Kromasil® C18 HPLC column, this study validates a method for quantifying impurities in pharmaceuticals, confirming the column′s precision and accuracy in high-stakes drug testing (Chittireddy et al., 2022).
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
Kromasil is a registered trademark of EKA Chemicals AB
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)