コンテンツへスキップ
Merck

G1006856

UHPLC/MS Analysis of Insulin Variants and Analogs on BIOshell A160 Peptide C18 Using Difluoroacetic Acid as a Mobile Phase Modifier

application for UHPLC

ログイン組織・契約価格を表示する


About This Item

テクニック

UHPLC: suitable

試験パラメータ

column: BIOshell A160 Peptide C18, 15 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (66905-U)
mobile phase: [A] 75:25 water (0.1% v/v difluoroacetic acid): acetonitrile (0.1% v/v difluoroacetic acid); [B] 50:50 water (0.1% v/v difluoroacetic acid): acetonitrile (0.1% v/v difluoroacetic acid); (77:23, A:B)
flow rate: 0.2 mL/min
column temp.: 75 °C
injection: MS, ESI(+) TOF, TIC 100-3000 m/z
injection: 0.5 μL
sample: Mixture of six insulin variants, 100 μg/mL, water (0.1% v/v difluoroacetic acid)

適合性

application for UHPLC

アプリケーション

life science and biopharma

アナリシスノート

BIOshell A160 Peptide C18 is an ideal column for reversed-phase separations of small proteins to large peptide sequences. There is over 75% sequence similarity between all six of the insulin variants in the sample; therefore, separation of these variants is achieved through the subtle differences in the polarities of surface residues on the peptides. The use of difluoroacetic acid (DFA) has less of an effect on ion suppression than trifluoroacetic acid (TFA), thus allowing for mass spectral detection of the insulin variants.

法的情報

アナライト

詳細

    insulin-Glargine
    insulin-Bovine
    insulin-Asp
    insulin-Lispro
    insulin-Human
    insulin-Porcine

最新バージョンのいずれかを選択してください:

試験成績書(COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.

サポートが必要な場合は、お問い合わせください カスタマーサポート

以前この製品を購入いただいたことがある場合

文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。

文書ライブラリにアクセスする

ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.

製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)