Merck
G006061
GC Analysis of FAMEs in Cow′s Milk on SLB®-IL111
suitable for GC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
試験パラメータ
column: SLB-IL111, 100 m x 0.25 mm I.D., 0.20 μm (29647-U)
oven: 50 ºC (4 min), 8 ºC/min to 160 °C (25 min), 4 ºC/min to 220 ºC
inj. temp.: 230 °C
detector: FID, 240 ºC
carrier gas: hydrogen, 40 cm/sec
injection: 0.2 μL 10:1 split
sample: FAMEs from 100 mg cow milk transesterified in sodium methoxide/methanol + boron trifluoride
アプリケーション
food and beverages
法的情報
SLB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)