テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: Ascentis® Express C18, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (50538-U)
mobile phase: [A] acetonitrile; [B] methanol; (95:5, A:B)
flow rate: 1.5 mL/min
pressure: 1726 psi (119 bar)
column temp.: 35 °C
detector: UV, 265 nm
injection: 10 μL
sample: 50 μg/mL in 90:10, acetonitrile:methanol
適合性
application for HPLC
アプリケーション
clinical
vitamins, nutraceuticals, and natural products
アナリシスノート
This application demonstrates the suitability of the Ascentis Express C18, 5 μm, for the routine analysis of the fat-soluble vitamins D2 and D3 . Structures along with the optimized chromatogram obtained on the Ascentis Express C18, 5 μm are presented.
法的情報
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
Ergocalciferol, 40,000,000 USP units/g
Cholecalciferol, ≥98% (HPLC)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)