Merck
G005710
LC/MS Analysis of Omeprazole and Metabolites on Ascentis® Express HILIC
application for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: Ascentis Express HILlC, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53939-U)
mobile phase: [A] 5 mM ammonium formate in water, pH 6.5; [B] 5 mM ammonium formate in acetonitrile, pH 6.5; (2:98, A:B)
flow rate: 0.3 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: ESI(+), m/z 50-400
injection: 0.1 μL
sample: 1 mg/L each in mobile phase
適合性
application for HPLC
アプリケーション
clinical
アナリシスノート
This application demonstrates the suitability of the Ascentis Express HILIC for the analysis of omeprazole metabolites.
法的情報
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
    Omeprazole sulfone
    Omeprazole
    5-Hydroxyomeprazole
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)