テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: Ascentis Express C18, 10 cm x 3.0 mm I.D., 2.7 μm particles (53814-U)
mobile phase: [A] 20 mM ammonium acetate, pH 4.7 with acetic acid: [B] acetonitrile; (90:10, A:B)
flow rate: 0.6 mL/min
column temp.: 40 °C
detector: UV, 214 nm
injection: 1 μL
sample: 100 - 500 μg/mL in 95:5, buffer: acetonitrile
適合性
application for HPLC
アプリケーション
food and beverages
アナリシスノート
This application demonstrates the suitability of Ascentis Express C18 for the efficient separation of common drink additives used in diet soda.
法的情報
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
Caffeine
Benzoic acid
Asp-Phe methyl ester
Standard
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)