テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: Ascentis Express Phenyl-Hexyl, 5 cm x 4.6 mm I.D., 2.7 μm particles (53348-U)
mobile phase: [A] water; [B] methanol; (35:65, A:B)
flow rate: 1.4 mL/min
pressure: 3600 psi (248 bar)
column temp.: 35 °C
detector: UV, 250 nm
injection: 2 μL
sample: 0.1 g/L in 20% methanol
適合性
application for HPLC
アプリケーション
clinical
pharmaceutical (small molecule)
アナリシスノート
The Phenyl-Hexyl phase of the Ascentis Express product line displays the best selectivity of this sample; selectivity is markedly affected by choice of organic modifier. The application also demonstrates feasibility of fast LC with Ascentis Express by virtue of low backpressure and high efficiency.
法的情報
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
Clonazepam
Oxazepam
Alprazolam
Desmethyldiazepam
Diazepam
分析カラム
標準
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)