Merck
G004633
HPLCによるミアンセリンエナンチオマーの分析、 CHIROBIOTIC® V
application for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: CHIROBIOTIC V, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (11024AST)
mobile phase: [A] methanol; [B] acetic acid; [C] triethylamine; (99.8:0.1:0.1, A:B:C)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 29 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 5 μL
sample: 1 mg/mL in methanol
適合性
application for HPLC
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
法的情報
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
アナライト
詳細
    Mianserin hydrochloride
Standard
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)