Merck
F2053
Supelco
カルボフラン-3-ヒドロキシ
analytical standard
別名:
Carbofuran-3-hydroxy
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H15NO4
CAS番号:
分子量:
237.25
Beilstein:
1383873
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
グレード
analytical standard
包装
ampule of 50 mg
メーカー/製品名
Chem Service, Inc.
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
SMILES記法
CNC(=O)Oc1cccc2C(O)C(C)(C)Oc12
InChI
1S/C12H15NO4/c1-12(2)10(14)7-5-4-6-8(9(7)17-12)16-11(15)13-3/h4-6,10,14H,1-3H3,(H,13,15)
InChI Key
RHSUJRQZTQNSLL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
F2053:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)