Merck
CRM53872
Supelco
ダミノジッド
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
別名:
コハク酸モノ(2,2-ジメチルヒドラジド)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HO2CCH2CH2CONHN(CH3)2
CAS番号:
分子量:
160.17
Beilstein:
1863230
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
mp
162-164 °C (lit.)
SMILES記法
CN(C)NC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C6H12N2O3/c1-8(2)7-5(9)3-4-6(10)11/h3-4H2,1-2H3,(H,7,9)(H,10,11)
InChI Key
NOQGZXFMHARMLW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
CRM53872-BULK:
CRM53872-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)