Merck
91644
Supelco
2,4-ジアミノ-6-フェニル-1,3,5-トリアジン
analytical standard
別名:
6-フェニル-1,3,5-トリアジン-2,4-ジアミン, ベンゾグアナミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H9N5
CAS番号:
分子量:
187.20
Beilstein:
153223
MDL番号:
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
219-221 °C (lit.)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Nc1nc(N)nc(n1)-c2ccccc2
InChI
1S/C9H9N5/c10-8-12-7(13-9(11)14-8)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H4,10,11,12,13,14)
InChI Key
GZVHEAJQGPRDLQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
91644-BULK:
91644-VAR:
91644-50MG:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート