Merck
89453
Supelco
Isoflucypram
PESTANAL®, analytical standard
別名:
N-[[5-Chloro-2-(1-methylethyl)phenyl]methyl]-N-cyclopropyl-3-(difluoromethyl)-5-fluoro-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H21ClF3N3O
CAS番号:
分子量:
399.84
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
不純物
≤1.0% water (calc. from elemental analysis)
mp
106-111 °C
フォーマット
neat
SMILES記法
CC(C1=C(CN(C(C2=C(N(N=C2C(F)F)C)F)=O)C3CC3)C=C(Cl)C=C1)C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Isoflucypram, termed as a new succinate dehydrogenase inhibitor (SDHI) fungicide, is a tertiary amine, containing a cyclopentyl group at the N-atom in its structural orientation. It is found to be effective in controlling rusts, leaf spot, powdery mildew, sclerotinia, septoria tritici and botrytis cereal diseases.
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - Skin Sens. 1B
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
89453-BULK:
89453-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Frontiers Of Organofluorine Chemistry (2019)