Merck
843380
TSKgel® IEXPAK PW Bulk Media Sampler
phase various, DEAE-5PW, SP-5PW, SuperQ-5PW, bottle of 3 × 25 mL, 20 μm particle size
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
製品種目
TSKgel®
形状
slurry
包装
bottle of 3 × 25 mL
メーカー/製品名
Tosoh 43380
パラメーター
20 bar max. pressure
テクニック
LPLC: suitable
マトリックス
hydroxylated methacrylic polymer
粒径
20 μm
使用pH
2-13
分離法
anion exchange
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
LabPak products are multi-milliliter containers of TOYOPEARL and TSKgel bulk media products. Typically they contain 3 or 4 different ligand types offered for a particular chromatography mode. They are useful for developmental engineers who wish to familiarize themselves with resin physical properties in different buffer systems. The larger resin amounts in LabPak products allow the packing of wider ID and longer columns than available in the ToyoScreen products. This helps the developmental chemist or engineer to better measure under actual packing conditions such properties as dynamic binding capacity, selectivity and column efficiency.
規格
Clean in place with 0.5 M NaOH or 0.1 M HCl.
物理的形状
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
Shipped in 20% (v/v) ethanol.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
103.1 °F
引火点(℃)
39.5 °C
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
843380:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート