製品名
TSKgel® BioAssist® Q HPLC Column, phase polyamine, L × I.D. 10 cm × 10 mm, 13 μm particle size, PEEK hardware
物質
PEEK hardware
認証
suitable for USP L23
製品種目
TSKgel®
特徴
counter ion Cl-
メーカー/製品名
Tosoh 21410
パラメーター
≤2.5 M salt concentration
≤30% organic solvent
25 bar max. pressure
4-60 °C temperature
5 mL/min flow rate
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
10 cm × 10 mm
Matrix
polymer particle platform
マトリックス活性基
polyamine phase
粒径
13 μm
ポアサイズ
4000 Å
使用pH
2-12
分離法
anion exchange
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
TSKgel BioAssist Q columns are packed with spherical, polymer beads with approx. 4000Ã… pores. They are surface modified with a polyamine anion exchange groups. The very large pores allow large biomolecules to freely enter and exit the pores resulting in higher binding capacity and better recovery of activity than other competivie materials. The standard column is 4.6mm ID x 5cm, while a 10mm ID x 10cm semi-preparative column is available for scale-up. Both columns are made of PEEK to reduce protein adsorption.
物理的形状
Shipped in 10% Ethanol in 20 mM Tris-HCl buffer, pH 8.0.
法的情報
BioAssist is a registered trademark of Tosoh Corporation
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)