Merck
816093
TSKgel® SP-5PW (20 µm) HPLC Columns
L x I.D. 3.5 cm × 10 mm, sulfonic acid phase
別名:
TSKgel® Cation Exchange HPLC Guard Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115711
eCl@ss:
32110501
product name
TSK-GEL®陽イオン交換HPLCガードゲルキット, phase sulfonic acid, L × I.D. 3.5 cm × 10 mm, 20 μm particle size
物質
PEEK
製品種目
TSKgel®
特徴
counter ion Na+
メーカー/製品名
Tosoh SP-5PW, 16093
パラメーター
≤1 M salt concentration
≤20% organic solvent
10-45 °C temperature
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
3.5 cm × 10 mm
マトリックス
polymer particle platform
マトリックス活性基
sulfonic acid phase
粒径
20 μm
ポアサイズ
1000 Å
使用pH
2-12
分離法
cation exchange
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Guardgel Kit for 21.5mmID TSKgel SP-5PW columns
構成
TSKgel Guardgel kits for 21.5 mm ID preparative columns contain:
  • Column Holder, consisting of external reducing union, cap, frit, 2 ferrules
  • Column, 35mm x 12.75mm OD x 10mm ID, 10μm frit at 20mm depth, 1/16"
  • 2 Replacement frits
  • Capillary Tubing, 5cm x 1/16" OD x 0.02" ID
  • Nuts and Ferrules, 10 - 32 threads for 1/16" tubing, 2 each
  • 2 x 5mL guardgel
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)